Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 512,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
512,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.05% Free carboxylic acid (T), ≤50 mg/kg Total sulfur (as SO4 ) (ICP)
conductivity
≤10 μmho (2% solution)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤5 ppm, K: ≤50 ppm, Mg: ≤5 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤50 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm
absorption
≤0.2 at 290 at 1%
foreign activity
DNase and RNase, none detected
SMILES string
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a crosslinker in the monomer solution to prepare N,N-dimethyl acrylamide (DMAAm)-based cryogel and acrylamide (AAm)-based cryogel matrix
- as a crosslinker to prepare tough hydrogel network
- in the preparation of acrylamide-bisacrylamide stock solution for the preparation of polyacrylamide gel
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, ≥99.5% | description 99% | description suitable for electrophoresis (after filtration or allowing insolubles to settle) | description suitable for electrophoresis, 2% in H2O |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| impurities ≤50 mg/kg Total sulfur (as SO4 ) (ICP), ≤0.05% Free carboxylic acid (T) | impurities - | impurities - | impurities - |
| foreign activity DNase and RNase, none detected | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
| conductivity ≤10 μmho (2% solution) | conductivity - | conductivity - | conductivity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Methylenebisacrylamide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?