Przejdź do
M7635
Alkyltrimethylammonium bromide
≥95% (TLC)
Synonim(y):
Cetrimide (per BP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5200,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7790,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
description
cationic
assay
≥95% (TLC)
form
powder
mol wt
336.41 g/mol
mp
245-250 °C
solubility
H2O: 5 % (w/v)
density
1 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
General description
Alkyltrimethylammonium bromide is a surfactant and can be used to study the forces and stability of foam films produced from soluble cationic surfactants.
Application
Alkyltrimethylammonium bromide has been used in a study to assess the adsorption of sugar surfactants at the air/water interface. It has also been used in a study to investigate dynamical features in cationic micelles.
Other Notes
Predominantly C14H29N(CH3)3Br but also contains C12 and C16 homologs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900456
description
≥95% (TLC)
description
-
assay
≥95% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
mol wt
336.41 g/mol
mol wt
-
description
cationic
description
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. I am performing an analysis stating the use of Catrimide R is necessary but that according to the European Pharmacopoeia is Cetrimide CASnr 8044-71-1. Is this interchangeable with the CASnr 1119-97-7?
    1 answer
    1. CAS number 8044-71-1 refers to a mixture of alkyltrimethylammonium bromides. It is not a specific compound but rather a blend of similar quaternary ammonium compounds. CAS number 1119-97-7 refers to trimethyltetradecylammonium bromide. So these two CAS numbers refer to different compounds and are not interchangeable.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. CAS no.を教えて下さい
    1 answer
    1. The CAS number for Product M7635 is 8044-71-1.