Przejdź do
M8787
Magnesium chloride solution
PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
Synonim(y):
PCR optimization
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
290,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.21
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
liquid
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
concentration
25 mM±1 mM
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Magnesium chloride solution is suitable for the optimization of polymerase chain reactions (PCR). Magnesium chloride acts as a source of magnesium ions for polymerase chain reactions (PCR). It influences the primer-template annealing temperature, fidelity, specificity, and yield. Excess amounts of magnesium can cause an increase in nonspecific products, while lack of magnesium can lead to reduced yield.
Application
Magnesium chloride solution has been used as a component of the:
  • amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR)
  • amplification mixture in an inter simple sequence repeats (ISSR)-PCR
  • reaction buffer in 16S-23S rRNA gene internal transcribed spacer (ITS) PCR amplification and restriction analysis (ITS-PCR-RFLP)
  • PCR master mix for quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (qRT PCR) to amplify reversely transcribed cDNA
  • reaction mix for RT-PCR to assess the gene expression
Suitable for optimization of polymerase chain reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6847500457M1028
description
PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
description
BioUltra, Molecular Biology, 2 M in H2O
description
0.1 M
description
Molecular Biology, 1.00 M±0.01 M
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
concentration
25 mM±1 mM
concentration
2 M in H2O
concentration
0.1 M
concentration
1.00 M±0.01 M
color
colorless
color
-
color
-
color
-
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
foreign activity
DNase, RNase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)