Przejdź do
M9904
Worthington Accessories
measuring rod for 35 L Dewar
Synonim(y):
Dewar for liquid nitrogen rod, R033-8C11, cryogenic dewar rid, cryogenic storage rod, measuring rod
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington R033-8C11
technique(s)
cryopreservation: suitable
Application
For determination of liquid nitrogen level.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R0509C0671Z744001
description
measuring rod for 35 L Dewar
description
cast aluminum roller base with 5 wheels for 35 L Dewar
description
cap for 4 L Dewar
description
necktube core for LS4800 liquid nitrogen refrigerator
manufacturer/tradename
Worthington R033-8C11
manufacturer/tradename
Worthington 366783
manufacturer/tradename
Worthington D004-9C11
manufacturer/tradename
Worthington R05K-9C16
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)