Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
DNA extraction: suitable
input
microbiome, soil and stool sample(s)
suitability
suitable for microbiology
application(s)
microbiology
shipped in
wet ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
Rodzina produktów MetaPolyzyme obejmuje MAC4L, MAC4LDF (bez DNA), SAEO200 (MycoPolyzme, do lizy drożdży i grzybów, bez DNA) i MAC4LRI (inhibitor RNazy) i opiera się na wielolitycznej mieszaninie enzymów opracowanej w celu skutecznej lizy próbek mikrobiomu z dowolnego rodzaju próbki. Pierwotnie MetaPolyZyme został opracowany przez Scotta Tighe'a do stosowania na próbkach z ekstremalnych środowisk i ogólnych zastosowań w celu zwiększenia wydajności ekstrakcji DNA dla każdej metody. Do tej pory produkty te były dalej oceniane i stale rozwijane w porozumieniu i we współpracy z Association of Biomolecular Resource Facilities (ABRF) Metagenomics and Microbiome Research Group (MMRG; dawniej Metagenomics Research Group, MGRG). W kilku publikacjach przytoczono zastosowanie MetaPolyzyme, sugerując różne zalety stosowania MetaPolyzyme w celu zwiększenia lizy bakterii.
Features and Benefits
- Przerywa trudne do lizy próbki mikroorganizmów
- Chroni RNA przed degradacją
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Lytic enzyme mixture for RNA extraction | description lyophilized powder | description Suitable for Microbiome research, lyophilized powder | description for use with yeast and fungal lysis, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research |
| technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) - |
| application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| suitability suitable for microbiology | suitability suitable for microbiology | suitability suitable for microbiology | suitability - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?