Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352204
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Lytic Enzyme Mixture to mieszanka dwóch enzymów: litykazy i chitynazy, które okazały się przydatne w lizie grzybów i drożdży w badaniach mikrobiomu. Litykaza jest preferowana do trawienia ścian komórkowych drożdży i generowania sferoplastów z grzybów do transformacji. Chitynazy zostały wykryte w wielu mikroorganizmach i roślinach. U grzybów chitynazy wspomagają morfogenezę, rozkładając chitynę zawartą w ścianach komórkowych grzybów. Roślinne chitynazy pomagają w odporności na atak grzybów i przeciwdziałają ich wzrostowi, celując w te same ściany komórkowe grzybów. U bakterii chitynazy bakteryjne pomagają w wykorzystaniu chityny jako źródła węgla i energii. Mieszanina tych dwóch enzymów została również przetestowana pod kątem braku DNA drobnoustrojów.
Application
Badanie społeczności drobnoustrojów zostało zrewolucjonizowane w ostatnich latach przez powszechne przyjęcie niezależnych od kultury technik analitycznych, takich jak sekwencjonowanie genów 16S rRNA i metagenomika. Ponieważ zanieczyszczenie DNA podczas przygotowywania próbek jest głównym problemem tych metod opartych na sekwencjonowaniu, odczynniki do ekstrakcji DNA wolne od zanieczyszczeń DNA są niezbędne. Lytic Enzyme Mixture przechodzi rygorystyczne testy kontroli jakości, aby zapewnić brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego mikrobiologicznego DNA przy użyciu 35 cykli amplifikacji PCR 16S i 18S rDNA przy użyciu uniwersalnych zestawów starterów.
Other Notes
The enzymes in Lytic Enzyme Mixture are:
The enzymes are tested for absence of contaminating microbial DNA using 16S and 18S PCR amplification.
- Lyticase
- Chitinase
The enzymes are tested for absence of contaminating microbial DNA using 16S and 18S PCR amplification.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use with yeast and fungal lysis, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research | description lyophilized powder | description For enzymatic lysis of extracellular biofilm matrix | description powder, BioReagent, suitable for cell culture |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| feature DNA free | feature - | feature - | feature - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?