Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3320,00 zł
Quality Segment
storage condition
(No metal containers. Tightly closed.)
input
urine
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; cardiovascular diseases, hypertension
storage temp.
2-8°C
General description
Kreatynina jest syntetyzowana w organizmie w dość stałym tempie z kreatyny. U zdrowych osób wydzielanie kreatyniny jest niezależne od diety i jest dość stałe. Test klirensu kreatyniny stał się jednym z najbardziej czułych testów do pomiaru szybkości filtracji kłębuszkowej. Stosunek białka do kreatyniny wyróżnia się jako najprostszy i najwygodniejszy test do wykrywania białkomoczu/mikroalbuminurii.
Application
- Pomiar współczynnika filtracji kłębuszkowej
- Badania metabolizmu nerek
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Zwiększona czułość i dokładność: Wykrywaj poziomy białka w zakresie od 1 do 20 mg/dl i kreatyniny w zakresie od 1 do 150 mg/dl w sposób liniowy na 96-dołkowej płytce, zapewniając precyzyjne wyniki.
- Wydajność i szybkość: Doświadcz usprawnionego procesu bez konieczności wstępnej obróbki próbki, umożliwiając prostą procedurę dodawania do inkubatu i odczytu, która zajmuje zaledwie 10 minut, oszczędzając cenny czas.
- Kompatybilność z systemami o wysokiej przepustowości: Z łatwością zintegruj nasz zestaw z wysokowydajnymi systemami obsługi, zapewniając płynne działanie oraz utrzymanie wydajności i dokładności w przepływie pracy w laboratorium.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description BCR®, certified reference material |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method - |
| storage condition (No metal containers. Tightly closed.) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| input urine | input - | input - | input - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes; cardiovascular diseases, hypertension | relevant disease(s) renal disease; neurological disorders; genitourinary disorders | relevant disease(s) neurological disorders; musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; neurodegenerative disorders | relevant disease(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?