Przejdź do
MAK484
Zestaw do oznaczania fenyloalaniny
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw testowy do wykrywania fenyloalaniny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
metabolic disorders; neonatal diseases; pediatric diseases; neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Fenyloalanina jest niezbędnym aminokwasem i ważnym prekursorem kilku kluczowych cząsteczek sygnałowych, takich jak dopamina, noradrenalina, epinefryna i pigment skóry - melanina. Występuje naturalnie w mleku ssaków i jest stosowany jako suplement diety w produktach spożywczych i napojach. Choroba genetyczna fenyloketonuria polega na niezdolności do metabolizowania fenyloalaniny. Osoby z tym zaburzeniem znane są jako "fenyloketonuricy". Osoby, które nie mogą metabolizować fenyloalaniny, muszą monitorować spożycie białka, aby kontrolować gromadzenie się fenyloalaniny.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności L-fenyloalaniny w surowicy, moczu i innych próbkach biologicznych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Phenylalanine Assay Kit zapewnia wygodny fluorometryczny sposób pomiaru L-fenyloalaniny w próbkach biologicznych. W teście L-fenyloalanina jest utleniana przez dehydrogenazę fenyloalaniny, wytwarzając NADH, który redukuje barwnik fluorescencyjny do wysoce fluorescencyjnego produktu. Wynikowa intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest proporcjonalna do stężenia L-fenyloalaniny w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania zestawu wynosi 2-300 µM L-fenyloalaniny.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK491MAK500MAK141
description
sufficient for 100 fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
sufficient for 200 fluorometric tests
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
relevant disease(s)
metabolic disorders; neonatal diseases; pediatric diseases; neurological disorders
relevant disease(s)
neurological disorders
relevant disease(s)
obesity; cardiovascular diseases; cancer
relevant disease(s)
neurological disorders
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania fenyloalaniny
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)