Przejdź do
MAK487
Zestaw do oznaczania laktozy
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do wykrywania laktozy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
agriculture
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Laktoza (C12H22O11) jest disacharydem składającym się z galaktozy i glukozy, które tworzą wiązanie glikozydowe β1-4. Laktoza jest głównym cukrem w mleku, stanowiąc około 2-8% mleka (wagowo).
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności laktozy w mleku, żywności, napojach i innych próbkach biologicznych, a także do badania wpływu leków na metabolizm laktozy.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Lactose Assay Kit wykorzystuje specyficzną reakcję sprzężoną z enzymem, w której laktoza jest rozszczepiana, a powstająca galaktoza tworzy barwny produkt. Intensywność barwy przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia laktozy w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania zestawu wynosi od 17 do 2000 µM laktozy dla testu kolorymetrycznego i od 6 do 100 µM dla testu fluorometrycznego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK326MAK632MAK486
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
application(s)
agriculture
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; cancer; gastrointestinal diseases; aging/geriatric diseases; neurological disorders
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)