Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4250,00 zł
Quality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: 0,1 µM do 5 µM 2-DG6P
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 fluorometric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| detection method fluorometric | detection method colorimetric | detection method fluorometric, colorimetric | detection method fluorometric |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) cosmetics | application(s) - |
| relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes; cancer | relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes; cancer | relevant disease(s) diabetes; metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer | relevant disease(s) obesity; cardiovascular diseases; cancer |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania wychwytu glukozy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?