Przejdź do
MAK545
Zestaw do oznaczania aktywności beta-laktamazy
sufficient for 200 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania β-laktamazy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116104
eCl@ss:
40050204
3650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
immunological diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
β-Laktamazy to duża rodzina enzymów zdolnych do hydrolizy β-laktamów. Pierścień β-laktamowy jest wspólnym elementem wszystkich antybiotyków beta-laktamowych, w tym pochodnych penicyliny, cefalosporyn, monobaktamów i karbapenemów. Poprzez hydrolizę, β-laktamaza rozrywa pierścień β-laktamowy, dezaktywując właściwości przeciwbakteryjne. Bakterie ze środowisk klinicznych i nieklinicznych stają się coraz bardziej oporne na antybiotyki β-laktamowe poprzez syntezę β-laktamazy. Aby przezwyciężyć tę oporność, antybiotyki β-laktamowe są często podawane z inhibitorami β-laktamazy, takimi jak kwas klawulanowy. Dlatego wykrywanie aktywności β-laktamazy ma kluczowe znaczenie dla oceny antybiotyków beta-laktamowych, a także dla zapobiegania oporności na antybiotyki.
Zestaw Beta-Lactamase Activity Assay Kit oferuje czuły test kolorymetryczny do pomiaru aktywności β-laktamazy w próbkach biologicznych. Test można przeprowadzić przy użyciu czytnika mikropłytek absorbancji, mierząc stosunek OD przy długości fali od 490 nm do 380 nm.
Biochem/physiol Actions
Aktywność β-laktamazy jest wykrywana przy użyciu nitrocefiny, która zmienia kolor z żółtego na czerwony po hydrolizie przez β-laktamazę.
Jedna jednostka β-laktamazy to ilość enzymu wymagana do hydrolizy 1,0 µmola nitrocefiny na minutę przy pH 7,0 w temperaturze 25°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK120MAK501
description
sufficient for 200 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
relevant disease(s)
immunological diseases
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)