Przejdź do
MAK550
Zestaw do oznaczania tyrozynazy
sufficient for 100 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116104
eCl@ss:
40050204
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Tyrozynaza jest enzymem wiążącym miedź, który ulega ekspresji w szerokim zakresie gatunków, od bakterii i grzybów po ssaki. Bierze udział w dwóch sekwencyjnych reakcjach szlaku syntezy melaniny. Pierwszą reakcją jest hydroksylacja monofenolu, a drugą reakcją jest konwersja orto-difenolu do chinonu. Następnie chinon przechodzi szereg reakcji, w tym polimeryzację, tworząc melaninę. Tyrozynaza jest bardzo interesująca dla przemysłu rolniczego, ponieważ powoduje brązowienie owoców, warzyw i grzybów, a także dla przemysłu kosmetycznego, ponieważ tyrozynaza powoduje ciemnienie skóry. Rozwój i badania przesiewowe inhibitorów tyrozynazy są zatem bardzo przydatne w stanach takich jak przebarwienia i melasma. Aktywność tyrozynazy jest znacznie zwiększona w czerniaku. Dlatego wykrywanie aktywności tyrozynazy może być obiecujące jako specyficzny test diagnostyczny dla czerniaka i może być przydatne w monitorowaniu odpowiedzi pacjenta na leczenie czerniaka.
Zestaw Tyrosinase Assay Kit to prosty, jednoetapowy i niezawodny test do monitorowania aktywności tyrozynazy z wysoką czułością. Test wykorzystuje bezbarwny roztwór substratu, który znacznie zwiększa swoją absorpcję przy 510 nm w reakcji z tyrozynazą. Wzrost absorpcji przy 510 nm jest proporcjonalny do aktywności tyrozynazy.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Tyrosinase Assay Kit to prosty, jednoetapowy i niezawodny test do monitorowania aktywności tyrozynazy z wysoką czułością. Test wykorzystuje bezbarwny roztwór substratu, który znacznie zwiększa swoją absorpcję przy 510 nm w reakcji z tyrozynazą. Wzrost absorpcji przy 510 nm jest proporcjonalny do aktywności tyrozynazy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK434MAK614MAK639
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
pulmonary disorders, asthma; metabolic disorders, diabetes; aging/geriatric diseases; cardiovascular diseases; neurodegenerative disorders
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
agriculture
cosmetics
environmental
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)