Przejdź do
MAK434
Zestaw do oznaczania aldehydu octowego
Sufficient for 100 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32035490
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
input
cell culture medium
tissue
serum
urine
food(s)
beverage(s)
plasma
application(s)
agriculture
cosmetics
environmental
food and beverages
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
storage temp.
−20°C
General description
Aldehyd octowy (CH₃CHO) jest aldehydem powszechnie występującym w przyrodzie i szeroko stosowanym w różnych gałęziach przemysłu. Jest metabolicznym produktem ubocznym etanolu w wątrobie i jest toksyczny dla ludzkiego organizmu. Jest on jednak szybko przekształcany w mniej szkodliwy kwas octowy przez enzym dehydrogenazę aldehydową. Osoby z niedoborem dehydrogenazy aldehydowej doświadczają akumulacji aldehydu octowego po spożyciu alkoholu, co prowadzi do zaczerwienienia twarzy i ciała znanego jako reakcja na alkohol lub "azjatycki zespół zaczerwienienia". Nagromadzenie aldehydu octowego zostało również powiązane z efektami kaca związanego z alkoholem. Pomimo klasyfikacji jako czynnik rakotwórczy, aldehyd octowy jest naturalnie obecny w wielu produktach spożywczych i napojach, takich jak dojrzałe owoce, kawa i wino.
Application
Zestaw do oznaczania aldehydu octowego może być używany do:
  • Badania metabolizmu alkoholu
  • Badania hepatologiczne
  • Badania neurologiczne
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aldehydu octowego w próbkach biologicznych (np. osocze, surowica, mocz, tkanki i pożywki) oraz w próbkach żywności/napojów (np. wino, kawa i sok).
Biochem/physiol Actions
Zestaw Acetaldehyde Assay Kit opiera się na katalizowanym przez dehydrogenazę aldehydową utlenianiu aldehydu octowego z redukcją NAD do NADH. Powstały NADH redukuje następnie MTT, tworząc barwny związek formazanu. Intensywność koloru produktu końcowego, mierzona przy długości fali 565 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia aldehydu octowego w próbce.
Features and Benefits
  • Uproszczony proces: Ciesz się bezproblemową procedurą, która wymaga dodania pojedynczego odczynnika roboczego i tylko 30-minutowej reakcji w temperaturze pokojowej, oszczędzając czas i wysiłek.
  • Wygodny i czuły: Wykorzystuje tylko 20 µL próbki do oznaczania aldehydu octowego z zakresem wykrywania od 2 µM do 2 mM.
  • Kompatybilność o wysokiej przepustowości: Bezproblemowa integracja naszego zestawu z wysokowydajnymi systemami obsługi, zapewniająca wydajność i dokładność.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK321MAK481MAK326
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
input
cell culture medium
tissue
serum
urine
food(s)
beverage(s)
plasma
input
culture(s)
food(s)
serum
plasma
tissue
urine
beverage(s)
input
-
input
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
application(s)
agriculture
cosmetics
environmental
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does this assay differentiate between formaldehyde in samples and acetaldehyde?
    1 answer
    1. The assay mechanism utilizes the enzyme aldehyde dehydrogenase to quantify acetaldehyde in the sample. This enzyme also oxidizes other aldehydes present in the sample. Therefore, the assay does not distinguish between acetaldehyde and other aldehydes. Consideration should be given if high levels of other aldehydes are expected in the tested sample.
      Helpful?
  2. How should MAK434 be used for cell samples?
    1 answer
    1. The protocol for cell samples using MAK434 is as follows:
      - Suspend about two million (2 × 10^6) harvested cells in 400 μL PBS on ice. Lysis can be achieved by homogenization (10-20 passes in a Dounce homogenizer on ice) or by sonication (preferably performed in an ice-water bath). The degree of cell lysis can be checked under a microscope. Centrifuge the homogenate at 14,000 g for 10 min and transfer the clear supernatant into a clean tube. It is advisable to run a pilot test of the sample at different dilutions and select a dilution with readings in the linear range of the standard curve for further assays. Most samples can be stored at -80°C if not assayed immediately.
      - If a lysis buffer is to be used, it is recommended to first run an assay to test if components in the lysis buffer interfere with the assay. This can be accomplished by running two standard curves: one prepared in H2O and one prepared in the same proportion of lysis buffer that the sample will contain. If the two standard curves are the same, there is no interference and it is safe to use the lysis buffer. If there is a difference in the standard curves, the lysis buffer may still be used if the standard curve remains linear; however, the standard curve to be used for analyzing the lysate samples will need to be prepared in the lysis buffer.