Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2310,00 zł
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Quality Segment
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
drug-induced liver injury; non-alcoholic/simple fatty liver (NAFL); cancer
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 fluorometric tests |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| usage sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | usage - | usage sufficient for 100 fluorometric tests |
| detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method fluorometric |
| relevant disease(s) drug-induced liver injury; non-alcoholic/simple fatty liver (NAFL); cancer | relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes | relevant disease(s) neurological disorders |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



