Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.3 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Gatunki Burkholderia cepacia complex (Bcc) to grupa Gram-ujemnych patogenów oportunistycznych, które przewlekle infekują drogi oddechowe pacjentów z mukowiscydozą, ale mogą również infekować pacjentów z różnymi rodzajami zaburzeń immunosupresyjnych. Członkowie Bcc są wielolekoopornymi bakteriami, które mają zdolność przetrwania w zakażonym gospodarzu, a także wywołują silne reakcje zapalne. Obecnie obejmuje 20 blisko spokrewnionych, ale odrębnych gatunków bakterii o szerokim zasięgu środowiskowym.
B. cepacia ma niezwykle duży skład genetyczny z całkowitą zawartością DNA przekraczającą 7 megabaz i aż trzema replikonami wielkości megabazy. Ten duży skład genetyczny odpowiada za jego wszechstronność mikrobiologiczną. Postępy w taksonomii Bcc ujawniły, że obejmuje on co najmniej dziewięć blisko spokrewnionych genetycznie gatunków, w tym B. pyrrocinia, które można rozróżnić na podstawie testów molekularnych i biochemicznych.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Nadaje się do standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS.
Features and Benefits
- Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
- Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
- Poprawa analiz bioinformatycznych
- Zwiększa odtwarzalność
- Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL | description IgG fraction of antiserum | description Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL | description Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 10 ng/μL | concentration ~1 mg/mL | concentration 10 ng/μL | concentration >10^8 bacteria/ml |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) DNA extraction: suitable, PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable | technique(s) PCR: suitable, DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?