Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
5180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
technique(s)
FISH: suitable
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach.1 Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych.2
Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań nad mikrobiomem, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew3 i tkanki4), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy 5 i systemy wodne 6) oraz rośliny 7.
Prokariotyczne jednokomórkowe formy życia są podzielone na dwie domeny, zwane Bacteria i Archaea, pierwotnie sklasyfikowane jako Eubacteria i Archaebacteria.8. Jednak oba terminy, Eubacteria i Bacteria, są nadal używane w mikrobiologii.
Niespecyficzna, nonsensowna sonda kontroli ujemnej jest stosowana w eksperymentach FISH w celu wykrycia niespecyficznego wiązania sond i ustalenia odpowiednich warunków dla eksperymentu.9
Sonda kontroli ujemnej była stosowana w technice FISH na różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendzie rysunku) i posiewy krwi9,10.
Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy pozytywne (MBD0032/33) i negatywne (MBD0034/35) sondy kontrolne, które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań nad mikrobiomem, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew3 i tkanki4), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy 5 i systemy wodne 6) oraz rośliny 7.
Prokariotyczne jednokomórkowe formy życia są podzielone na dwie domeny, zwane Bacteria i Archaea, pierwotnie sklasyfikowane jako Eubacteria i Archaebacteria.8. Jednak oba terminy, Eubacteria i Bacteria, są nadal używane w mikrobiologii.
Niespecyficzna, nonsensowna sonda kontroli ujemnej jest stosowana w eksperymentach FISH w celu wykrycia niespecyficznego wiązania sond i ustalenia odpowiednich warunków dla eksperymentu.9
Sonda kontroli ujemnej była stosowana w technice FISH na różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendzie rysunku) i posiewy krwi9,10.
Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy pozytywne (MBD0032/33) i negatywne (MBD0034/35) sondy kontrolne, które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Application
Sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), negatywna sonda kontrolna stosowana do wykrywania niespecyficznego wiązania.
Features and Benefits
- Wykrywanie niespecyficznego wiązania testowanych sond.
- Weryfikacja dokładności wyników FISH.
- Kalibracja eksperymentu FISH w odpowiednich warunkach.
- Może być stosowany do kontroli niespecyficznego wiązania w różnych próbkach, takich jak posiewy krwi i czyste kultury.
- Zdolność do wykrywania bakterii w ich naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20 µM in water |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| fluorescence λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488) | fluorescence λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488) | fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3) | fluorescence λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488) |
| technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?