Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 91,60 zł |
5 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41141527
NACRES:
NA.25
91,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, DNase free, microbial DNA free, 1X solution, pH 7.5
Quality Segment
form
liquid
specific activity
(Microbial DNA free buffer)
packaging
pkg of 5X1 mL, pkg of 1 mL
input
general use sample(s)
pH
7.5
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS) to roztwór buforowy stosowany w badaniach biologicznych. Jest to wodny roztwór soli zawierający fosforan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu i fosforan potasu.
Application
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, wolna od DNA i DNazy może być używana do zawieszania Metapolyzyme, wolnej od DNA (MAC4LDF) lub innych preparatów enzymów litycznych stosowanych przed ekstrakcją DNA. Dostarczany jest w wygodnej, gotowej, płynnej formie, w probówkach o pojemności 1 ml, odpowiednich do naświetlania promieniami UV.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description DNase free, microbial DNA free, 1X solution, pH 7.5 | description pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description pH 7.2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| pH 7.5 | pH 7.4 | pH 7.2 | pH 7.4 |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| packaging pkg of 1 mL, pkg of 5X1 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sól fizjologiczna buforowana fosforanem
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?