Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
Storage temp.:
-10 to -25°C
4820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
concentration
20 μM in water
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Technika FISH (Fluorescent in Situ Hybridization) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanych sond oligonukleotydowych do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach. Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych. FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań nad mikrobiomem, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew i inne tkanki), ekologia drobnoustrojów (biofilmy stałe i systemy wodne) i rośliny. Sonda Alphaproteobacteria FISH - Cy3 (MBD0059) specyficznie rozpoznaje komórki Alphaproteobacteria . Alphaproteobacteria to druga co do wielkości klasa bakterii w obrębie gram-ujemnej gromady Proteobacteria, o wysokim poziomie różnorodności funkcjonalnej wśród ośmiu głównych rzędów: Caulobacterales, Rhizobiales, Rhodobacterales, Pelagibacterales, Sphingomonadales, Rhodospirillales, Holosporales i Rickettsiales. Uważa się, że mitochondria wyewoluowały z Alphaproteobacteria. Od 20-50% komórek bakterioplanktonu w oceanie należy do klasy Alphaproteobacteria , a Alphaproteobacteria występuje również w glebie i środowiskach słodkowodnych. Rhizobiales to glebowy symbiont roślinny Alphaproteobacteria szeroko badany w badaniach rolniczych, a Rhodobacterales to przykład fioletowych fotosyntetyzujących bakterii Alphaproteobacteria . Niektóre rodzaje Alphaproteobacteria, takie jak Brucella, są powszechnymi ludzkimi patogenami. Jeden z gatunków Alphaproteobacteria, Paracoccus yeei, był skorelowany z infekcjami oportunistycznymi u ludzi, w tym zapaleniem otrzewnej, zapaleniem mięśnia sercowego i zmianami dermatologicznymi. Co ciekawe, wykazano, że kilka rodzajów Alphaproteobacteria dzieli się asymetrycznie, co może przyczyniać się do heterogeniczności tej klasy i zdolności adaptacyjnych do wielu różnych środowisk mikrobiomu. Sonda FISH została wykorzystana do rozpoznania wielu gatunków Alphaproteobacteria , takich jak Magnetospirillum gryphiswaldense, spiralna bakteria magnetotaktyczna po raz pierwszy wyizolowana z osadów rzecznych w 1990 roku. Ponadto sonda FISH została wykorzystana do wykrycia Alphaproteobacteria z szerokiej gamy próbek drobnoustrojów środowiskowych, w tym populacji bakterii wyizolowanych ze śniegu, oczyszczalni ścieków, próbek porostów i mchu torfowca, wody morskiej i osadów słodkowodnych.
Application
Sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacjiin situ(FISH), rozpoznaje komórki Alphaproteobacteria (z wyjątkiem Rickettsiales)
Features and Benefits
- Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek Alphaproteobacteria .
- Obserwacja natywnych populacji komórek Alphaproteobacteria w zróżnicowanych środowiskach mikrobiomu.
- Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja Alphaproteobacteria w mieszanych populacjach bakterii.
- Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności Alphaproteobacteria w próbce.
- FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
- Dostarcza informacji na temat morfologii Alphaproteobacteria .
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20 μM in water | description EUBII-Cy3 and EUBIII-Cy3 FISH (fluorescence in situ hybridization) probes for research, 20 μM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration 20 μM in water | concentration 20 μM in water | concentration - | concentration - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3) | fluorescence - | fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3) | fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3) |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?