Przejdź do
ML0014
Alanine Metabolite Library
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32035490
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Quality Segment
General description
Alanine metabolism known also as Glucose-Alanine cycle or Cahill cycle is the process in which muscles utilize amino acids for their energetic needs.
  • Glutamate and Pyruvate are transformed into Alanine and α-ketoglutarate in the muscle, through the actions of Alanine aminotransferase (AST) and Pyridoxal Phosphate.
  • The α-ketoglutarate transforms to Glutamate through the actions of glutamate dehydrogenase with an addition of ammonia. But, in this pathway, the ammonia is excluded from the muscles.
  • The Alanine passes through the blood stream and into the liver. In the liver, the Alanine and a-ketoglutarate transform to Pyruvate and Glutamate by the actions of Alanine aminotransferase (AST).
  • The Pyruvate transforms to glucose by the Cori cycle (Gluconeogenesis) and returns to the muscle from the blood stream.
Packaging
Components:
Each vial is packaged individually and contains 10 mg of the Alanine pathway metabolite standards.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ML0012ML0010ML0015
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)