Merck
ML0012
Pentose Phosphate Metabolite Library
Synonim(y):
PPP Metabolite Library
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
Other Notes
Contains up to 10 mg each of the pentose phosphate pathway metabolite standards packaged individually.
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)