Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 94 340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
41105904
94 340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 40 vials (8x25μL aliquots for each of the 5 kit components)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Aktywator transkrypcyjny VP64 połączony z nukleazą SpCas9 (dCas9) tworzy kompleks rybonukleoproteinowy (RNP) z RNA-przewodnikiem CRISPR (gRNA). Sekwencje łodygi i tetra-pętli w rusztowaniu gRNA zostały zmodyfikowane w minimalne aptamery RNA spinki do włosów, które selektywnie wiążą dimeryzowane białka płaszcza bakteriofaga MS2. Białko płaszcza MS2 jest połączone z podjednostką p65 NF-kappaB (NFκB) i domeną aktywacyjną ludzkiego czynnika szoku cieplnego 1 (HSF1). Prowadnica RNA zawiera dwa aptamery, z których każdy może wiązać dwa białka koaktywatora MS2, skutecznie rekrutując cztery koaktywatory dla każdego kompleksu aktywatora celującego CRISPR.
Konstrukty pomocnicze dCas9-VP64, MS2-p65-HSF1 i gRNA są dostarczane jako trzy oddzielne plazmidy/cząsteczki lentiwirusowe. W przeciwieństwie do macierzowych bibliotek gRNA zawierających każdy klon w osobnym dołku na płytce, zbiorcze biblioteki gRNA zawierają tysiące pojedynczych gRNA w jednej probówce, umożliwiając wydajne przesiewanie całego ludzkiego genomu (ponad 16 000 genów) na stole laboratoryjnym bez robotyki lub specjalistycznego sprzętu. Biblioteka SAM CRISPR jest dostarczana w 3 podpulach. Każda z nich zawiera około 23 500 gRNA, po 3 gRNA na RefSeqID. Biblioteka całego genomu zawiera łącznie około 70 000 gRNA ukierunkowanych na 19 000 unikalnych symboli genów (w tym alternatywne izoformy obejmujące 23 500 RefSeqID).
100 niecelujących (tj. negatywnych) kontrolnych gRNA jest zawartych w każdej puli do wykorzystania jako punkt odniesienia w statystycznej charakterystyce zmian częstotliwości gRNA mierzonych przez głębokie sekwencjonowanie. Negatywne gRNA kontrolne mają minimalną homologię z genomem docelowym i nie powinny ulegać znaczącym zmianom w reprezentacji podczas leczenia komórek kontrolnych. Ze względu na charakter eksperymentów przesiewowych z aktywatorami CRISPR, kontrole pozytywne muszą być określane empirycznie, biorąc pod uwagę specyficzny fenotyp, który ma być badany na ekranie. Łącznie kontrole te stwarzają wiele możliwości wcześniejszego projektowania eksperymentów i późniejszej analizy danych.
Konstrukty pomocnicze dCas9-VP64, MS2-p65-HSF1 i gRNA są dostarczane jako trzy oddzielne plazmidy/cząsteczki lentiwirusowe. W przeciwieństwie do macierzowych bibliotek gRNA zawierających każdy klon w osobnym dołku na płytce, zbiorcze biblioteki gRNA zawierają tysiące pojedynczych gRNA w jednej probówce, umożliwiając wydajne przesiewanie całego ludzkiego genomu (ponad 16 000 genów) na stole laboratoryjnym bez robotyki lub specjalistycznego sprzętu. Biblioteka SAM CRISPR jest dostarczana w 3 podpulach. Każda z nich zawiera około 23 500 gRNA, po 3 gRNA na RefSeqID. Biblioteka całego genomu zawiera łącznie około 70 000 gRNA ukierunkowanych na 19 000 unikalnych symboli genów (w tym alternatywne izoformy obejmujące 23 500 RefSeqID).
100 niecelujących (tj. negatywnych) kontrolnych gRNA jest zawartych w każdej puli do wykorzystania jako punkt odniesienia w statystycznej charakterystyce zmian częstotliwości gRNA mierzonych przez głębokie sekwencjonowanie. Negatywne gRNA kontrolne mają minimalną homologię z genomem docelowym i nie powinny ulegać znaczącym zmianom w reprezentacji podczas leczenia komórek kontrolnych. Ze względu na charakter eksperymentów przesiewowych z aktywatorami CRISPR, kontrole pozytywne muszą być określane empirycznie, biorąc pod uwagę specyficzny fenotyp, który ma być badany na ekranie. Łącznie kontrole te stwarzają wiele możliwości wcześniejszego projektowania eksperymentów i późniejszej analizy danych.
Application
- Genomika funkcjonalna
- Walidacja celu
- Badanie przesiewowe zysku funkcji w całym genomie
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleaza Cas9 może być nieaktywna (dCas9) z mutacjami w dwóch domenach białkowych, RuvC i HnH (odpowiednio D10A i H840A), które są odpowiedzialne za aktywność nukleazy. Białko z niedoborem nukleazy można następnie połączyć z aktywatorem transkrypcyjnym VP64 i wykorzystać w połączeniu z RNA-przewodnikiem zmodyfikowanym aptamerami MS2 RNA, które działają w celu rekrutacji dodatkowych koaktywatorów transkrypcyjnych p65 i HSF1. Zmontowany kompleks SAM jest następnie wykorzystywany jako system dostarczania ładunku do docelowych promotorów genów, umożliwiając specyficzną dla miejsca aktywację transkrypcji interesującego nas genu.
Features and Benefits
- Wysoka specyficzność i aktywność
- Cząsteczki lentiwirusowe o wysokiej czystości i wysokim mianie, zweryfikowane pod względem sekwencji
- Aktywuje geny poprzez aktywację transkrypcyjną zamiast nadekspresji opartej na cDNA
Dowiedz się więcej o aktywatorach SAM CRISPR na stronie SigmaAldrich.com/CRISPRa.
Other Notes
VP/ml jest jednostką miary stężenia dla miana wirusa oszacowanego za pomocą testu p24.
This kit contains 5 components:
2 Helper Constructs with a minimum concentration of 1x106 VP/mL(via p24 assay)
3 Subpools with a minimum concentration of 5x108 VP/mL(via p24 assay)
2 Helper Constructs with a minimum concentration of 1x106 VP/mL(via p24 assay)
- 8 x 25μl vials of dCas9-VP64-Blasticidin SAM CRISPRa Helper Construct 1 Lentiviral Transduction Particles
- 8 x 25μl vials of MS2-P65-HSF1-Hygromycin SAM CRISPRa Helper Construct 2 Lentiviral Transduction Particles
3 Subpools with a minimum concentration of 5x108 VP/mL(via p24 assay)
- 8 x 25μl vials of Mouse SAM CRISPRa Library Pool 1 - Zeo
- 8 x 25μl vials of Mouse SAM CRISPRa Library Pool 2 - Zeo
- 8 x 25μl vials of Mouse SAM CRISPRa Library Pool 3 - Zeo
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| packaging pkg of 40 vials (8x25μL aliquots for each of the 5 kit components) | packaging pkg of 40 vials (8x25μL aliquots for each of the 5 kit components) | packaging pkg of 8x25 μL (aliquots supplied at a minimum p24 titer of 1x106 VP/mL) | packaging pkg of 16 vials (8x25μL aliquots for each of the 2 kit components) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?