Przejdź do
SAMMS2HYGV
MS2-P65-HSF1-Hygromycyna SAM CRISPRa Helper Construct 2 Lentiwirusowe cząsteczki transdukcyjne
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
8 x 25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 8x25 μL (aliquots supplied at a minimum p24 titer of 1x106 VP/mL)
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Gotowe do użycia cząsteczki lentiwirusowe MS2-P65-HSF1 umożliwiają natychmiastową transdukcję szerokiego zakresu linii komórkowych. Cząsteczki lentiwirusowe MS2-P65-HSF1 skutecznie i stabilnie integrują MS2-P65-HSF1 i kasetę oporności na higromycynę połączoną peptydem 2A i napędzaną promotorem EF1 alfa (EF1a-dCas9-VP64-2A-Blasticidin) w celu silnej ekspresji zarówno w dzielących się, jak i nie dzielących się liniach komórkowych. Są one idealne do uniknięcia żmudnego procesu produkcji lentiwirusów i stanowią jedną z części trzyczęściowego systemu CRISPR z indywidualnym dCas9-VP64. MS2-p65-HSF1 i wektorami ekspresji gRNA.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Application
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
  • Bezstronne przesiewowe badania genetyczne
  • Silna aktywacja transkrypcji w wielu liniach komórkowych
  • Tworzenie linii komórkowych stabilnie wyrażających MS2-p65-HSF1
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleaza Cas9 może być nieaktywna (dCas9) z mutacjami w dwóch domenach białkowych, RuvC i HnH (odpowiednio D10A i H840A), które są odpowiedzialne za aktywność nukleazy. Białko z niedoborem nukleazy można następnie połączyć z aktywatorem transkrypcyjnym VP64 i wykorzystać w połączeniu z RNA-przewodnikiem zmodyfikowanym aptamerami MS2 RNA, które działają w celu rekrutacji dodatkowych koaktywatorów transkrypcyjnych p65 i HSF1. Zmontowany kompleks SAM jest następnie wykorzystywany jako system dostarczania ładunku do docelowych promotorów genów, umożliwiając specyficzną dla miejsca aktywację transkrypcji interesującego nas genu.
Features and Benefits
  • Wysoka specyficzność i aktywność
  • Cząsteczki lentiwirusowe o wysokiej czystości i wysokim mianie, zweryfikowane pod względem sekwencji
  • Aktywuje geny poprzez aktywację transkrypcyjną, a nie nadekspresję opartą na cDNA
Dowiedz się więcej o aktywatorach SAM CRISPR na stronie SigmaAldrich.com/CRISPRa.
Other Notes
VP/ml jest jednostką miary stężenia dla miana wirusa oszacowanego za pomocą testu p24.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAMMS2HYGSAMVP64BSTSAMVP64BSTV
description
-
description
-
description
-
description
-
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
packaging
pkg of 8x25 μL (aliquots supplied at a minimum p24 titer of 1x106 VP/mL)
packaging
vial of 20 μL
packaging
vial of 20 μL
packaging
pkg of 8x25 μL (vials)
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)