Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
Quality Segment
packaging
vial of 100 μg
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for , suitable for mass spectrometry
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description CHO Host Cell Protein Mixture | description recombinant, expressed in CHO cells | description recombinant, expressed in CHO cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable |
| suitability suitable for , suitable for mass spectrometry | suitability - | suitability suitable for mass spectrometry | suitability suitable for mass spectrometry (standard) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| packaging vial of 100 μg | packaging vial of 100 μg (± 10% Lot-specific vial content given on certificate of analysis) | packaging - | packaging - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?