Przejdź do
MSST0061
SILu™ProtAPOD, ludzka apolipoproteina D
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonim(y):
Apo-D, ApoD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOD(347)
General description
SILu™ProtAPOD to rekombinowany ludzki APOD znakowany stabilnym izotopem, który zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy APOD w spektrometrii masowej. SILu™ProtAPOD to białko o długości 189 aminokwasów (w tym C-końcowa polihistydyna i znacznik), o obliczonej masie cząsteczkowej 21,8 kDa.
Biochem/physiol Actions
Apolipoproteina D należy do rodziny apolipoprotein. W przeciwieństwie do innych lipoprotein, które są wytwarzane głównie w wątrobie, apolipoproteina D jest wytwarzana głównie w mózgu i jądrach. Stwierdzono, że jest ona przypuszczalnym biomarkerem funkcji receptora androgenowego w zespole niewrażliwości na androgeny, najczęstszej przyczynie zaburzeń rozwoju płciowego. Apolipoproteina D jest związana z zaburzeniami neurologicznymi i uszkodzeniem nerwów, szczególnie związanym z osłonką mielinową. Wykazano, że jest ona podwyższona w szczurzym modelu udaru mózgu i jest podwyższona u pacjentów ze schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową i chorobą Alzheimera.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
QAFHLGKCPNPPVQENFDVNKYLGRWYEIEKIPTTFENGRCIQANYSLMENGKIKVLNQELRADGTVNQIEGEATPVNLTEPAKLEVKFSWFMPSAPYWILATDYENYALVYSCTCIIQLFHVDFAWILARNPNLPPETVDSLKNILTSNNIDVKKMTVTDQVNCPKLSDYKDDDDKGHHHHHHHHGGGQ
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0062MSST0001MSQC12
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard, ≥95% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
description
CHO Host Cell Protein Mixture
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for , suitable for mass spectrometry
UniProt accession no.
P05090
UniProt accession no.
P05090
UniProt accession no.
P02647
UniProt accession no.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)