Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3540,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
His tagged, V5 tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
packaging
vial of ≥10 μg (Lot-specific vial content given on certificate of analysis)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOA1(335)
General description
Application
Charakterystyka ciężkich białek rekombinowanych do wykorzystania jako wewnętrzne standardy w ilościowych badaniach MS
Charakterystyka stabilnego izotopu znakowanego APO-A1 do stosowania jako wewnętrzny wzorzec w ilościowym przepływie pracy MS
Charakterystyka klinicznie istotnych stabilnych białek rekombinowanych znakowanych izotopem do stosowania jako wewnętrzne wzorce w ilościowym przepływie pracy MS
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
SILu™ProtApoA-Ι jest rekombinowanym, stabilnie znakowanym izotopem ludzkim Apo A1, który zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy ApoA1 w spektrometrii masowej. SILu Prot Apo A-Ι jest monomerem 280 aminokwasów (w tym C-końcowych znaczników polihistydyny i V5), o pozornej masie cząsteczkowej 32,3 kDa.
Sequence
RHFWQQDEPPQSPWDRVKDLATVYVDVLKDSGRDYVSQFEGSALGKQLNLK
LLDNWDSVTSTFSKLREQLGPVTQEFWDNLEKETEGLRQEMSKDLEEVKAKV
QPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRAELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEM
RDRARAHVDALRTHLAPYSDELRQRLAARLEALKENGGARLAEYHAKATEHLSTLSEK
AKPALEDLRQGLLPVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQSDPSRGPFEGK
PIPNPLLGLDSTRTGHHHHHHHHGGQ
The N-końcowy peptyd sygnałowy i C-końcowy peptyd łącznikowy, V5 i znaczniki polihistydynowe są wyróżnione kursywą. Sugerowane przejścia dla trzech peptydów (pogrubione) są używane do wybranej analizy monitorowania reakcji (SRM).
Inkorporacja etykiety
≥ 98%, jak określono za pomocą spektrometrii mas
Inna charakterystyka
- Sekwencja potwierdzona przez analizę nienaruszonej masy
- Tożsamość zweryfikowana przez mapowanie peptydów
- Czystość >98% przez SDS-PAGE
- Zawartość fiolki została określona metodą Bradforda przy użyciu BSA jako kalibratora. Współczynnik korekcji Bradford-to-AAA wynosi 88,33%.
Sugerowane parametry analizy ilościowej
(Ustawienia MRM podane dla trzech sugerowanych peptydów)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source - | biological source human |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?