Przejdź do
MSST0003
SILu™ProtPTX3 Białko związane z pentraksyną PTX3
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
Synonim(y):
SILu™ Prot Białko związane z pentraksyną
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
2890,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
2890,00 zł
Cena katalogowa3400,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
His tagged, V5 tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PTX3(5806)
General description
SILu™ Prot PTX3 to rekombinowany, znakowany stabilnym izotopem ludzki PTX3, który zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy PTX3 w spektrometrii masowej. SILu™ Prot PTX3 jest rekombinowanym glikozylowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to homooktamer i homodekamer składający się z 364 aminokwasów (monomer) o obliczonej masie cząsteczkowej 40 kDa. Nie zawiera znaczników.
Biochem/physiol Actions
Pentraksyna 3 (PTX3) jest wydzielanym glikozylowanym białkiem należącym do nadrodziny pentraksyn1. PTX3 jest szybko produkowana i uwalniana przez kilka typów komórek, w szczególności przez jednojądrzaste fagocyty, komórki dendrytyczne (DC), fibroblasty i komórki śródbłonka w odpowiedzi na pierwotne sygnały zapalne (np. zaangażowanie receptora toll-podobnego [TLR], TNFα, IL-1β)1. PTX3 zachowuje się jak białko odpowiedzi ostrej fazy, ponieważ poziom PTX3 we krwi, niski w normalnych warunkach (około 25 ng / ml u myszy, < 2 ng / ml u ludzi), gwałtownie wzrasta (osiągając szczyt w 6-8 godzin po indukcji) i dramatycznie (200-800 ng / ml) podczas wstrząsu endotoksycznego, posocznicy i innych stanów zapalnych i zakaźnych, korelując z ciężkością choroby. W tych warunkach PTX3 jest szybkim markerem pierwotnej lokalnej aktywacji odporności wrodzonej i stanu zapalnego2-6. przeżycie komórek antyapoptotycznych2, regulacja cyklu komórkowego3, adhezja komórek4, przebudowa tkanek5 i transport lipidów6. Ekspresja genu PTX3 w ludzkich komórkach śródbłonka jest tłumiona w większym stopniu przez pitawastatynę niż ekspresja 6000 innych ludzkich genów, które zostały zbadane, co sugeruje, że PTX3 może być nowym biomarkerem zapalnej choroby sercowo-naczyniowej8.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
ENSDDYDLMYVNLDNEIDNGLHPTEDPTPCACGQEHSEWDKLFIMLENSQMRERMLLQATDDVLRGELQRLREELGRLAESLARPCAPGAPAEARLTSALDELLQATRDAGRRLARMEGAEAQRPEEAGRALAAVLEELRQTRADLHAVQGWAARSWLPAGCETAILFPMRSKKIFGSVHPVRPMRLESFSACIWVKATDVLNKTILFSYGTKRNPYEIQLYLSYQSIVFVVGGEENKLVAEAMVSLGRWTHLCGTWNSEEGLTSLWVNGELAATTVEMATGHIVPEGGILQIGQEKNGCCVGGGFDETLAFSGRLTGFNIWDSVLSNEEIRETGGAESCHIRGNIVGWGVTEIQPHGGAQYVS
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0004MSST0021MSST0061
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)