Przejdź do
MSST0047
SILu™ProtSOST, ludzka sklerostyna
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
8-His tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SOST(50964)
General description
SILu™ProtSOST to rekombinowany, znakowany stabilnym izotopem ludzki SOST, który zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy SOST w spektrometrii masowej. SILu™ProtSOST jest białkiem składającym się z 201 aminokwasów (w tym N-końcowej polihistydyny i znacznika), o obliczonej masie cząsteczkowej 22,8 kDa.
Biochem/physiol Actions
Sklerostyna jest wydzielanym antagonistą sygnalizacji Wnt wytwarzanym prawie wyłącznie przez osteocyty. Może selektywnie hamować Wnt/β-kateninę, hamując aktywność osteoblastów, a także żywotność osteoblastów i osteocytów. Niższe poziomy sklerostyny są związane z niższą zawartością mineralną kości i kością. Wykazano, że większa całkowita zawartość mineralna kości kończyn była istotnie związana z wyższym poziomem sklerostyny we krwi. Ponadto, krążąca sklerostyna jest biomarkerem nasilenia osteoporozy w długotrwałej, przewlekłej paraplegii. Sklerostyna w surowicy była istotnie, niezależnie i pozytywnie związana z gęstością mineralną kości zarówno korowej, jak i gąbczastej. Sklerostynę uważa się za jeden z czynników związanych z przewlekłą chorobą nerek - zaburzeniami mineralnymi i kostnymi u pacjentów hemodializowanych.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
HHHHHHGGQQGWQAFKNDATEIIPELGEYPEPPPELENNKTMNRAENGGRPPHHPFETKDVSEYSCRELHFTRYVTDGPCRSAKPVTELVCSGQCGPARLLPNAIGRGKWWRPSGPDFRCIPDRYRAQRVQLLCPGGEAPRARKVRLVASCKRLTRFHNQSELKDFGTEAARPQKGRKPRARSAKANQAELENAY
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0048MSST0011MSST0059
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
Q9BQB4
UniProt accession no.
Q9BQB4
UniProt accession no.
P02768
UniProt accession no.
P01034 (aa 27-146)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)