Przejdź do
MT30671545
Mettler Toledo SevenDirect SD50 pH / miernik jonów F-Ion Kit
electrode, perfectION Fluoride
Synonim(y):
Stacjonarny miernik pH, miernik jonów fluorkowych, cyfrowy miernik pH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41115603
eCl@ss:
32129202
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
feature
electrode perfectION Fluoride
packaging
pack of 1 kit
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671545
concentration measuring range
-2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion)
mV measuring range
-2000-2000 mV, resolution: 1; 0.1
pH measuring range
accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.001, resolution: 0.01
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
dilution
(pH and Ion measurement)
General description
Opanowany w mgnieniu oka
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych. Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi Twoje rekordy
Urządzenie przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złącza i wymienna pokrywa chronią urządzenie przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Połączony czujnik fluorkowy
Czujnik perfectION™ F to połączony czujnik jonów fluorkowych ze zintegrowaną elektrodą odniesienia. Specjalne złącze Click & Clear™ pozwala na optymalny kontakt roztworu elektrolitu z próbką, ułatwiając pomiar i konserwację.
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w próbce lub pojemniku buforowym. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania ułatwiają prawidłową obsługę czujnika. Ruchy pionowe i poziome ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocus.
Złącza - BNC; RCA / Cinch; 2 mm referencyjne; USB A (x2); USB B; Mini DIN; (do mieszadła)
Application
Pomiar pH i jonów
Features and Benefits
  • Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
  • Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
  • Inteligentna konstrukcja i pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i rozlanymi cieczami.
  • ZłączeClick & Clear™ zapewnia optymalny kontakt roztworu elektrolitu z próbką, ułatwiając pomiary i konserwację.
  • Ramię elektrody zapewniające wydajną pracę
  • Ochrona krytycznych ustawień dzięki dwupoziomowemu zarządzaniu użytkownikami
  • Wyświetlacz dostosowuje się do potrzeb użytkownika, aby zmaksymalizować czytelność
Other Notes
Includes: Meter;Sensor; an efficient electrode arm; power supply; pH buffer sachets for initial calibration.
Legal Information
Click & Clear is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MT30671546MT30671548MT30671552
description
electrode, perfectION Fluoride
description
electrode, InLab® Routine Pro-ISM
description
electrode, InLab® Pure Pro-ISM
description
meter and electrode arm only
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
AC/DC input
220 V / 240 V, , universal plug set
AC/DC input
220 V / 240 V, , universal plug set
AC/DC input
220 V / 240 V, universal plug set
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
mV measuring range
-2000-2000 mV, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: 0.1, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: 0.1%, resolution: 1; 0.1
feature
electrode perfectION Fluoride
feature
electrode InLab® Routine Pro-ISM
feature
electrode InLab® Pure Pro-ISM
feature
-
pH measuring range
resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01
pH measuring range
resolution: 0.01, resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1
pH measuring range
resolution: 0.01, resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1
pH measuring range
accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01, resolution: 0.001
dilution
(pH and Ion measurement)
dilution
-
dilution
-
dilution
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)