Przejdź do
MT30671546
Zestaw pH/jonomierza HA Mettler Toledo SevenDirect SD50
electrode, InLab® Routine Pro-ISM
Synonim(y):
Laboratoryjny miernik pH, miernik jonowymienny HA, miernik, cyfrowy miernik pH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41115603
eCl@ss:
32129202
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
feature
electrode InLab® Routine Pro-ISM
packaging
pack of 1 kit
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671546
concentration measuring range
-2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion)
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: 0.1, resolution: 1; 0.1
pH measuring range
accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.001, resolution: 0.01
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
General description
Miernik pH/jonów SD50 z uniwersalnym czujnikiem pH/temperatury InLab Routine-Pro ISM z funkcją automatycznego rozpoznawania czujnika.
Opanowany w mgnieniu oka
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych. Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi Twoje rekordy
Urządzenie przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złączy i wymienna pokrywa chronią urządzenie przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Chemicznie odporny czujnik pH
InLab Routine-Pro ISM to czujnik pH/temperatury wielokrotnego napełniania do wielu zastosowań, wykonany ze szkła odpornego chemicznie. Membrana szklana HA minimalizuje błędy alkaliczne i sprawia, że jest szczególnie odpowiednia do pomiarów przy wysokich wartościach pH.
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w próbce lub pojemniku buforowym. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania ułatwiają prawidłową obsługę czujnika. Ruchy pionowe i poziome ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocusZłącza: BNC; RCA / Cinch; 2 mm Reference; USB A (x2); USB B; Mini DIN; (do mieszadła)
Application
Pomiar pH i jonów
Features and Benefits
  • Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
  • Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
  • Inteligentna konstrukcja i pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i rozlanymi płynami.
  • Odporny chemicznie czujnik pH
  • Ramię elektrody zapewniające wydajną pracę
  • Ochrona krytycznych ustawień dzięki dwupoziomowemu zarządzaniu użytkownikami
  • Wyświetlacz dostosowuje się do potrzeb użytkownika, aby zmaksymalizować czytelność
Other Notes
Includes: Meter;Sensor; an efficient electrode arm; power supply; pH buffer sachets for initial calibration.
Legal Information
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MT30671545MT30671548MT30671547
description
electrode, InLab® Routine Pro-ISM
description
electrode, perfectION Fluoride
description
electrode, InLab® Pure Pro-ISM
description
electrode, InLab® Science Pro-ISM
AC/DC input
220 V / 240 V, , universal plug set
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
AC/DC input
220 V / 240 V, , universal plug set
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
pH measuring range
resolution: 0.01, resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1
pH measuring range
resolution: 0.001, resolution: 0.01, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1
pH measuring range
resolution: 0.01, resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1
pH measuring range
resolution: 0.001, resolution: 0.01, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671546
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671545
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671548
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671547
concentration measuring range
-2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion)
concentration measuring range
-2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion)
concentration measuring range
-2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion)
concentration measuring range
0-999,999 mg/L (ion), -2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)