Przejdź do
MT30671548
Zestaw pH/jonomierzy Mettler Toledo SevenDirect SD50 Pure H2O Kit
electrode, InLab® Pure Pro-ISM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9910,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41115603
9910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
feature
electrode InLab® Pure Pro-ISM
packaging
pack of 1 kit
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671548
concentration measuring range
-2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion)
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1
pH measuring range
accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.001, resolution: 0.01
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
General description
Opanowany w mgnieniu oka
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych. Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi zapisy
Urządzenie przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje zapisy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złączy i wymienna pokrywa chronią urządzenie przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Czujnik pH do czystej wody
InLab Pure-Pro ISM to czujnik pH/temperatury przeznaczony do dokładnych i stabilnych pomiarów pH w czystej wodzie. Brązowy elektrolit, złącze tulejowe i szklana membrana o niskiej rezystancji zapewniają dokładne pomiary w mediach ubogich w jony.
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w próbce lub pojemniku buforowym. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania ułatwiają prawidłową obsługę czujnika. Pionowe i poziome ruchy ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocus.
Złącza: BNC; RCA / Cinch; 2 mm Reference; USB A (x2); USB B; Mini DIN; (do mieszadła)
Application
Pomiar pH i jonów
Features and Benefits
  • Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
  • Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
  • Inteligentna konstrukcja i pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i rozlanymi płynami
  • Czujnik pH/temperatury zaprojektowany do dokładnych i stabilnych pomiarów pH w czystej wodzie
  • Ramię elektrody zapewniające wydajną pracę
  • Ochrona krytycznych ustawień dzięki dwupoziomowemu zarządzaniu użytkownikami
  • Wyświetlacz dostosowuje się do potrzeb użytkownika, aby zmaksymalizować czytelność
Other Notes
Includes: Meter;Sensor; an efficient electrode arm; power supply; pH buffer sachets for initial calibration.
Legal Information
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MT30671547MT30671546MT30671552
description
electrode, InLab® Pure Pro-ISM
description
electrode, InLab® Science Pro-ISM
description
electrode, InLab® Routine Pro-ISM
description
meter and electrode arm only
AC/DC input
220 V / 240 V, , universal plug set
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
AC/DC input
220 V / 240 V, , universal plug set
AC/DC input
220 V / 240 V, universal plug set
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
pH measuring range
accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.001, resolution: 0.01
pH measuring range
resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01
pH measuring range
resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01
pH measuring range
resolution: 0.01, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.001
feature
electrode InLab® Pure Pro-ISM
feature
electrode InLab® Science Pro-ISM
feature
electrode InLab® Routine Pro-ISM
feature
-
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: 0.1, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: 0.1%, resolution: 1; 0.1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)