Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

MT30671547

Mettler Toledo SevenDirect SD50 pH / miernik jonów Zestaw organiczny

electrode, InLab® Science Pro-ISM

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41115603
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


AC/DC input

, universal plug set, 220 V / 240 V

feature

electrode InLab® Science Pro-ISM

packaging

pack of 1 kit

manufacturer/tradename

Mettler-Toledo 30671547

concentration measuring range

-2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion)

mV measuring range

-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1

pH measuring range

accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.001, resolution: 0.01

temperature measuring range

-30-130 °C, resolution: 0.1 °C

General description

Opanowany w mgnieniu oka
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi Twoje rekordy
Urządzenie przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złączy i wymienna pokrywa chronią urządzenie przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Czujnik pH do rozpuszczalników organicznych
InLab Science-Pro ISM to czujnik pH/temperatury, który spełnia wyzwania związane z pomiarem pH w rozpuszczalnikach organicznych. Elektrolit mostkowy i regulowane złącze tulejowe zapewniają dobry kontakt między układem odniesienia a próbką, niezbędny do stabilnych pomiarów.
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w pojemniku na próbkę lub bufor. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania ułatwiają prawidłową obsługę czujnika. Pionowe i poziome ruchy ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocus.Złącza: BNC; RCA / Cinch; 2 mm Reference; USB A (x2); USB B; Mini DIN; (do mieszadła)

Application

Pomiar pH i jonów

Features and Benefits

  • Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
  • Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
  • Inteligentna konstrukcja i osłona chronią urządzenie przed kurzem i rozlanymi cieczami
  • Czujnik pH/temperatury, który sprosta wyzwaniom pomiaru pH w rozpuszczalnikach organicznych.
  • Ramię elektrody zapewniające wydajną pracę
  • Ochrona krytycznych ustawień dzięki dwupoziomowemu zarządzaniu użytkownikami
  • Wyświetlacz dostosowuje się do potrzeb użytkownika, aby zmaksymalizować czytelność

Other Notes

Includes: Meter;Sensor; an efficient electrode arm; power supply; pH buffer sachets for initial calibration.

Legal Information

InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
MT30671548MT30671546MT30671552
description

electrode, InLab® Science Pro-ISM

description

electrode, InLab® Pure Pro-ISM

description

electrode, InLab® Routine Pro-ISM

description

meter and electrode arm only

AC/DC input

, universal plug set, 220 V / 240 V

AC/DC input

220 V / 240 V, , universal plug set

AC/DC input

220 V / 240 V, , universal plug set

AC/DC input

220 V / 240 V, universal plug set

packaging

pack of 1 kit

packaging

pack of 1 kit

packaging

pack of 1 kit

packaging

pack of 1 kit

pH measuring range

resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01

pH measuring range

resolution: 0.01, resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1

pH measuring range

resolution: 0.01, resolution: 0.001, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1

pH measuring range

accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01, resolution: 0.001

temperature measuring range

-30-130 °C, resolution: 0.1 °C

temperature measuring range

-30-130 °C, resolution: 0.1 °C

temperature measuring range

-30-130 °C, resolution: 0.1 °C

temperature measuring range

-30-130 °C, resolution: 0.1 °C

concentration measuring range

0-999,999 mg/L (ion), -2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion)

concentration measuring range

-2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion)

concentration measuring range

-2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L (ion)

concentration measuring range

-2.000-20.000 pX, resolution: 3 or 4 digits (ion), 0-999,999 mg/L, accuracy: 0.5%

mV measuring range

-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1

mV measuring range

-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1

mV measuring range

-2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: 0.1, resolution: 1; 0.1

mV measuring range

-2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: 0.1%, resolution: 1; 0.1




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów