Przejdź do
MT30671563
Miernik przewodności Mettler Toledo SevenDirect SD30 Pure H2O Kit
electrode, InLab® 741-ISM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41115609
eCl@ss:
32120503
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
feature
electrode InLab® 741-ISM
packaging
pack of 1 kit
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671563
conductivity measuring range
0.001-2000 mS/cm
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
General description
Opanowany w mgnieniu oka
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych. Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi Twoje rekordy
Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złączy i wymienna pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Czujnik do niskich przewodności
InLab 741-ISM to czujnik przewodności do zastosowań o niskiej przewodności, szczególnie do zastosowań z czystą wodą. Jego wysoka dokładność i zintegrowana sonda temperatury pomagają w opanowaniu tego trudnego zastosowania.
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w próbce lub pojemniku buforowym. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania ułatwiają prawidłową obsługę czujnika. Pionowe i poziome ruchy ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocus.
Application
Pomiar przewodności
Features and Benefits
  • Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
  • Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
  • Inteligentna konstrukcja i pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i wyciekami
  • Czujnik przewodności ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do zastosowań o niskiej przewodności, szczególnie w przypadku wody czystej.
  • Ramię elektrody zapewniające wydajną pracę
  • Ochrona krytycznych ustawień dzięki dwupoziomowemu zarządzaniu użytkownikami
  • Wyświetlacz dostosowuje się do potrzeb użytkownika, aby zmaksymalizować czytelność
Other Notes
Includes: Meter;Sensor; an efficient electrode arm; power supply; pH buffer sachets for initial calibration.
Legal Information
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MT30671562MT30671551MT30671568
description
electrode, InLab® 741-ISM
description
electrode, InLab® 731-ISM
description
meter and electrode arm only
description
electrode, with InLab® Pure Pro-ISM & InLab® 741-ISM
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
AC/DC input
220 V / 240 V, , universal plug set
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
conductivity measuring range
0.001-2000 mS/cm
conductivity measuring range
0.001-2000 mS/cm, accuracy: ±0.5%, resolution: 0.001-2
conductivity measuring range
0.001-2000 mS/cm, accuracy: 0.5%, resolution: 0.001-2
conductivity measuring range
0.001-2000 mS/cm, accuracy: ±0.5%, resolution: 0.001-2
feature
electrode InLab® 741-ISM
feature
electrode InLab® 731-ISM
feature
-
feature
electrode with InLab® Pure Pro-ISM & InLab® 741-ISM
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671563
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671562
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671551
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671568
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)