Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Komórki HepaRG™ z nokautem OATP1B3, 1 vial
biological source
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
Quality Segment
form
liquid
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... OATP1B3(28234)
General description
Application
Features and Benefits
- Mutacja przesunięcia ramki genu SLCO1B3 została potwierdzona przez analizę długości fragmentów i sekwencjonowanie DNA.
- Utrata funkcjonalności została potwierdzona przez utratę transportu selektywnych substratów w teście hodowli kanapkowej.
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 vial | description 1 vial | description 1 vial | description 1 vial |
| biological source human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor) | biological source human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C) | biological source human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C) | biological source human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C) |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. - | OMIM accession no. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... OATP1B3(28234) | Gene Information human ... MRP3(8714) | Gene Information human ... ABCB1(1346307) | Gene Information human ... NR1I2(1337040) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?