Przejdź do
MTOX1105
Komórki HepaRG™ z nokautem MRP3
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
Biological source:
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Komórki HepaRG™ z nokautem MRP3, 1 vial
biological source
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C)
Quality Segment
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... MRP3(8714)
General description
HepaRG to ludzka linia komórek wątrobiaka. Komórki posiadają pseudodiploidalny kariotyp i zostały scharakteryzowane jako owalna, przewodowa, bipotencjalna linia komórek wątrobowych, ponieważ mają zdolność różnicowania się zarówno w linie żółciowe, jak i hepatocytowe w obecności DMSO. Komórki HepaRG z nokautem MRP3 wykazują ekspresję głównych czujników ksenobiotyków (PXR, CAR i AhR), transporterów leków, enzymów metabolizujących leki fazy I i II, a także kluczowych wątrobowych czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w szlaki odpowiedzi na stres.
Application
Szczegółowe protokoły znajdują się w biuletynie technicznym
Features and Benefits
Knock-out genu ABCC3 (MRP3) za pośrednictwem nukleaz z palcem cynkowym (ZFN).
  • Mutacja przesunięcia ramki genu ABCC3 została potwierdzona przez analizę długości fragmentów i sekwencjonowanie DNA.
  • Utrata funkcjonalności została potwierdzona przez utratę transportu selektywnych substratów w teście hodowli kanapkowej.
Komórki HepaRG są najbardziej aktywną metabolicznie ludzką linią komórkową hepatocytów opracowaną do tej pory. Komórki te nadają się do szerokiej gamy badań metabolizmu leków, indukcji CYP, toksyczności zależnej od metabolizmu, transporterów i hepatotoksyczności.
  • HepaRG MRP3 Knockout (KO) firmy Sigma umożliwia badanie interakcji lek-transporter z udziałem MRP3 w wątrobie.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Legal Information
Produkty te są objęte Umową Licencyjną opisaną w Załączniku 1 i 2 w biuletynie technicznym.
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTOX1016MTOX1019MTOX1011
description
1 vial
description
1 vial
description
1 vial
description
1 vial
biological source
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C)
biological source
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
biological source
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
biological source
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... MRP3(8714)
Gene Information
human ... OATP1B3(28234)
Gene Information
human ... ABCB1(5243)
Gene Information
human ... NR1I2(1337040)
OMIM accession no.
604323
OMIM accession no.
605495
OMIM accession no.
-
OMIM accession no.
603065
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)