Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 367,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 681,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7NO6Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
239-484-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.2Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RHPXYIKALIRNFA-UHFFFAOYSA-L
Application
An excellent chelating agent.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Sigma Grade, ≥99% | description ACS reagent, ≥99.0% | description Sigma Grade, ≥99% | description Sigma Grade, ≥98% |
| assay ≥99% | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| grade Sigma Grade | grade ACS reagent | grade Sigma Grade | grade Sigma Grade |
| functional group amine | functional group amine, carboxylic acid | functional group - | functional group amine |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?