Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 170,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 666,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6NO6Na3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-768-6
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98%
Form:
powder
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
DZCAZXAJPZCSCU-UHFFFAOYSA-K
Application
An excellent chelating agent.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Sigma Grade, ≥98% | description Sigma Grade, ≥99% | description ACS reagent, ≥99.0% |
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥99.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine, carboxylic acid |
| grade Sigma Grade | grade Sigma Grade | grade ACS reagent |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
662.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
350 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?