Przejdź do
N0505
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
Synonim(y):
Triphosphopyridine nucleotide sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
765.39 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
Solubility:
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Biological source:
chicken liver
710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken liver
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
form
powder
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI key
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Biochem/physiol Actions
Electron acceptor
Packaging
Packaged by solid weight.
Other Notes
This is the common form of NADP. Do not confuse with 3′−NADP or α-NADP.
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)