Przejdź do
N0663
NS1643
≥98% (HPLC), solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10F6N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1NC(=O)Nc2cc(ccc2O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10F6N2O3/c16-14(17,18)7-1-3-11(24)9(5-7)22-13(26)23-10-6-8(15(19,20)21)2-4-12(10)25/h1-6,24-25H,(H2,22,23,26)
InChI key
NJFVQMRYJZHGME-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NS1643 is ether-a-go-go (ERG) channel activator with EC50 = 10.5 μM in Xenopus oocytes and hERG channels expressed in HEK293 cells.
The new diphenylurea compound 1,3-bis-(2-hydroxy-5-trifluoromethyl-phenyl)-urea (NS1643) was tested in hERG channel. In Xenopus laevis oocytes, NS1643 increased both steady-state and tail current at all voltages tested. The EC50 value for hERG channel activation was 10.5 μM. The effect could be reverted by application of the specific hERG channel inhibitor 4′-[[1-[2-(6-methyl-2-pyridyl)ethyl]-4-piperidinyl]carbonyl]-methanesulfonanilide (E-4031) at 100 nM. Application of NS1643 also resulted in a prolonged postrepolarization refractory time. hERG channel activation by small molecules such as NS1643 increases the repolarization reserve and presents a new antiarrhythmic approach.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N8161C6617P3495
CBIQ ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C6617
CBIQ
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
>98% (HPLC), lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 22 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
-
color
white to off-white
color
yellow
color
off-white
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)