Przejdź do
N1271
Narasin from Streptomyces auriofaciens
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-methylsalinomycin, Monteban, narasin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
865,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4260,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H72O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
765.03
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
865,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: soluble 20 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C1OC(C(C)CC1C)C(C)C(O)C(C)C(=O)C(CC)C2OC3(OC4(CCC(C)(O4)C5CCC(O)(CC)C(C)O5)C(O)C=C3)C(C)CC2C)C(O)=O
InChI
1S/C43H72O11/c1-12-30(35(46)27(8)34(45)28(9)36-23(4)21-24(5)37(51-36)31(13-2)39(47)48)38-25(6)22-26(7)42(52-38)18-15-32(44)43(54-42)20-19-40(11,53-43)33-16-17-41(49,14-3)29(10)50-33/h15,18,23-34,36-38,44-45,49H,12-14,16-17,19-22H2,1-11H3,(H,47,48)
InChI key
VHKXXVVRRDYCIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Narasin is a growth-promoting ionophoric antibacterial agent for Enterococci, specifically Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis. It inhibits coccidial infection in poultry and mammals and is used in studies involving sodium calcium ion exchange.
Biochem/physiol Actions
Narasin administration in swine results in improved nitrogen digestibility, which decreases fecal nitrogen and increases the relative concentrations of propionic acid in the large intestine. Polyether ionophores, such as Narasin, have a hydrophilic interior and a hydrophobic exterior. The lipophilic ionophore attaches to the lipid rich cell membranes of Gram-positive bacteria. Ionophores bind Na+, K+, and H+ and facilitate their transfer across the bacterial cell membrane, resulting in an increase in H+ concentration on the inside of the Gram-positive cell. Therefore, the H+ ATPase pump is activated to transport out excess H+. The cell is depleted of its energy resources and reduces fermentative functions and cell division .
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1457458SML1749V1130
USP
USP
1457458
Narasin
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
1 mg/ml in DMSO
description
BioReagent, suitable for plant cell culture
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
viruses, fungi, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solution
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)