Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
narasin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@H](C[C@@H]([C@@H]1[C@@H](CC)C(=O)O)C)C)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@@H]([C@H]2O[C@@]3(O[C@]4(O[C@@](CC4)([C@@H]5O[C@H]([C@@](CC5)(O)CC)C)C)[C@@H](C=C3)O)[C@@H](C[C@@H]2C)C)CC)C
InChI
1S/C43H72O11/c1-12-30(35(46)27(8)34(45)28(9)36-23(4)21-24(5)37(51-36)31(13-2)39(47)48)38-25(6)22-26(7)42(52-38)18-15-32(44)43(54-42)20-19-40(11,53-43)33-16-17-41(49,14-3)29(10)50-33/h15,18,23-34,36-38,44-45,49H,12-14,16-17,19-22H2,1-11H3,(H,47,48)/t23-,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37+,38-,40-,41+,42-,43-/m0/s1
InChI key
VHKXXVVRRDYCIK-CWCPJSEDSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Monensin
- Monensin Granulated
- Monensin Sodium
- Monensin Type A Medicated Article
- Narasin Granular
- Narasin Type A Medicated Article
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 1 mg/ml in DMSO | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| API family narasin | API family - | API family - | API family - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?