Przejdź do
N1884
4-Nitrophenyl β-D-maltoside
β-maltosidase substrate
Synonim(y):
4-Nitrophenyl-beta-D-maltopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.39
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI key
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrophenyl β-D-maltoside is a substrate for amyloglucosidase enzyme and releases chromogenic end product p-nitrophenol, which is measured colorimetrically at 410 nm.
Application
4-Nitrophenyl β-D-maltoside has been used as a substrate for amyloglucosidase enzyme activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1582694206D7658
description
β-maltosidase substrate
description
≥99.0% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)