Przejdź do
N7505
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
β-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzyme II reduced tetrasodium salt, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
795,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5050,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
833.35 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
220-163-3
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
Solubility:
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Biological source:
chicken
795,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Biochem/physiol Actions
NADPH is an electron donor and a cofactor for many redox enzymes including nitric oxide synthetase.
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate (NADP+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate, reduced (NADPH) comprise a coenzyme redox pair (NADP+:NADPH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. The NADP+/NADPH redox pair facilitates electron transfer in anabolic reactions such as lipid and cholesterol biosynthesis and fatty acyl chain elongation. The NADP+/NADPH redox pair is used in a variety of antioxidation mechanism where it protects against reactive oxidation species accumulation. NADPH is generated in vivo by the pentose phosphate pathway (PPP).
Preparation Note
Chemically reduced
Other Notes
Packaged based on solid weight.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N6505N163093219
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥93% (HPLC)
description
ampule, ≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
assay
≥95% (spectrophotometric assay), ≥95% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
assay
≥90% (HPLC)
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
10 mM NaOH: soluble-50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
biological source
chicken
biological source
chicken liver
biological source
chicken
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)