Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 663,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N6O15P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
664.41
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥92%
Form:
powder
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥92%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5C(=O)N=CNc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H27N6O15P2.Na.H/c22-17(32)9-2-1-3-26(4-9)20-15(30)13(28)10(40-20)5-38-43(34,35)42-44(36,37)39-6-11-14(29)16(31)21(41-11)27-8-25-12-18(27)23-7-24-19(12)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,28-31H,5-6H2,(H2,22,32)(H,34,35)(H,36,37)(H,23,24,33);;
InChI key
XVDVDRZCJWZVDL-UHFFFAOYSA-N
Application
Nicotinamide hypoxanthine dinucleotide (deamino-NAD) may be used study the specificity and kinetics of NADH: ubiquinone oxidoreductase(s).
Other Notes
Analog of β-NAD
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥92% | description Grade I, ≥95% | description ≥98% | description ≥90% |
| assay ≥92% | assay ≥95% | assay ≥98% | assay ≥90% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?