Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4230,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 24 180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4230,00 zł
type
Grade I
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5C(=O)N=CNc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N6O15P2/c22-17(32)9-2-1-3-26(4-9)20-15(30)13(28)10(40-20)5-38-43(34,35)42-44(36,37)39-6-11-14(29)16(31)21(41-11)27-8-25-12-18(27)23-7-24-19(12)33/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,28-31H,2,5-6H2,(H2,22,32)(H,34,35)(H,36,37)(H,23,24,33)
InChI key
WXWNHSQIXJHVJY-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Grade I, ≥95% | description ≥92% | description - | description ≥94% (HPLC) |
| assay ≥95% | assay ≥92% | assay ≥95% | assay ≥94% (spectrophotometric assay), ≥94% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| type Grade I | type - | type - | type - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?