Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł 1419,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥0.007 unit/mg solid
1419,50 zł
Cena katalogowa1670,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
specific activity
≥0.007 unit/mg solid
solubility
insoluble
storage temp.
−20°C
Application
NADase from porcine brain has been used in a study to investigate histidine and related compounds resulting from catalyzed ADP-riboslyation. It has also been used in a study to investigate the preparation of arylazide-substituted pyridine adenine dinucleotides for photoaffinity labeling.
Physical form
Acetone-dried powder
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of β-NAD to nicotinamide and ADP-ribose per min at pH 7.3 at 37 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥0.007 unit/mg solid | description lyophilized powder, ≥100 units/mg protein | description ≥0.05 unit/mg solid | description lyophilized powder, ≥15 units/mg solid |
| specific activity ≥0.007 unit/mg solid | specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥0.05 unit/mg solid | specific activity ≥15 units/mg solid |
| form powder | form lyophilized powder | form solid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility insoluble | solubility - | solubility 100 mM sodium phosphate buffer, pH 7.2: soluble 10 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?