Przejdź do
NP10
TERGITOL™
Type NP-10
Synonim(y):
Mono(p-nonylphenyl)ether, Polyethylene glycol mono(branched p-nonylphenyl) ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
type
Type NP-10
mol wt
682 g/mol
CMC
55 ppm
transition temp
cloud point 63 °C
HLB
13.2
SMILES string
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChI key
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tergitol is a nonionic surfactant.
Application
Tergitol has been used in a study to assess the structural characterization and antimicrobial properties of silver nanoparticles. It has also been used in a study to investigate the detection of Salmonella enterica serotype enteritidis in naturally contaminated environmental samples from integrated poultry houses.
Other Notes
Polyglycol ether (nonionic) surfactants.
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NP9STS0024
description
Type NP-10
description
Type NP-9
description
Type 15-S-7
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
CMC
55 ppm
CMC
60 ppm
CMC
38 ppm
HLB
13.2
HLB
12.9
HLB
12.1
mol wt
682 g/mol
mol wt
616 g/mol
mol wt
508 g/mol
type
Type NP-10
type
Type NP-9
type
Type 15-S-7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TERGITOL™
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
476.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
247 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. I need to clean semiconductor wafers made of Silicon, Silicon Nitride, Lithium Niobate, and Lithium Niobate on Insulator. What volume of Tergitol NP-10 should I mix with 100 mL of deionized water? I understand that it should be mixed with water.
    1 answer
    1. There is no available protocol for using this product to clean semiconductor wafers. The typical concentration for nonionic surfactants in semiconductor cleaning applications is between 30 and 100 ppm (parts per million), although specific processes and recipes may vary.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.