Przejdź do
NP40S
TERGITOL™ solution
Type NP-40, 70% in H2O
Synonim(y):
Nonyl phenoxypolyethoxylethanol, Nonylphenol Ethoxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
type
Type NP-40
form
liquid
mol wt
1980 g/mol
concentration
70% in H2O
CMC
232 mg/L (25°C)
transition temp
cloud point >100 °C (1% (w/w) active detergent in aqueous solution)
density
(1,105 g/cm3 at 20 °C)
HLB
17.8
storage temp.
room temp
General description
Tergitol solution is a surface-active agent that acts as a non-ionic surfactant.
Application
Tergitol solution has been used in a study to quantify the volumetric mass transfer coefficient and liquid film coefficient using a dynamic surface tension measurement. It has also been used in a study to investigate the use of surfactant solutions and colloidal gas aphron to remove naphthalene from a contaminated soil matrix.
Other Notes
Nonylphenol ethoxylate; nonionic surfactant
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STS0025STS002415S9
description
Type NP-40, 70% in H2O
description
Type 15-S-9, Molecular Biology
description
Type 15-S-7
description
Type 15-S-9
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
HLB
17.8
HLB
13.3
HLB
12.1
HLB
13.3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
1980 g/mol
mol wt
596 g/mol
mol wt
508 g/mol
mol wt
596 g/mol
CMC
232 mg/L (25°C)
CMC
52 ppm
CMC
38 ppm
CMC
52 ppm
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127087-87-0 + 68412-54-4
CAS No.
50-00-0 + 127087-87-0 + 68412-54-4
CAS No.
127087-87-0 + 68412-54-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the storage temperature of Product NP40S, Tergitol® solution?
    1 answer
    1. NP40S is stored at room temperature.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Can I use Product NP40S, Tergitol®, for cell lysis protocols?
    1 answer
    1. Tergitol is not used in cell lysis applications.  For a better choice see IGEPAL CA 630, product code I3021.
      Helpful?
  6. I received Product NP40, Tergitol®, as a solid. Shouldn't this be a solution?
    1 answer
    1. This is a 70% solution, but at lower temperatures it is common for this product to form a solid.  Heating to approximately 37°C will return the material to a liquid state.