Przejdź do
O4878
Oxaloacetate Decarboxylase from Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥100 units/mg solid
Synonim(y):
OAD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥100 units/mg solid
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥100 units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Oxaloacetate decarboxylase or OAD functions as a Na pump in anaerobic bacteria. It is a membrane protein consisting of three subunits, α, β and γ with the α subunit containing the carboxylase activity.
Application
Oxaloacetate Decarboxylase from Pseudomonas sp. has been used in the digestion of the low molecular weight (LMW) human milk fraction (5kF fraction) and as a positive control for deciphering C. thermocellum oxaloacetate decarboxylase activity.
Oxaloacetate decarboxylase has been used in a study to assess turnover and accessibility of a reentrant loop of the Na(+)-glutamate transporter GltS. It has also been used in a study to investigate fermentation and metabolic characteristics of Gluconacetobacter oboediens for different carbon sources.
Biochem/physiol Actions
Oxaloacetate Decarboxylase catalyzes the decarboxylation of oxaloacetate and requires manganese and magnesium for its activity. It is associated with a wide vareity of Gram-negative bacteria.
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of oxalacetate to pyruvate and CO2 per min at pH 8.0 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1935908124C1403
description
lyophilized powder, ≥100 units/mg solid
description
powder, white, ≥200 U/mg
description
ammonium sulfate suspension, ≥10,000,000 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥200,000 units/g protein
specific activity
≥100 units/mg solid
specific activity
≥200 U/mg
specific activity
≥10,000,000 units/mg protein
specific activity
≥200,000 units/g protein
form
lyophilized powder
form
powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)