Przejdź do
O5500
Osmium tetroxide
Sealed ampule.
Synonim(y):
Osmium(VIII)-oxide, Osmic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3600,00 zł
10 x 1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
21 540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OsO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
244-058-7
MDL number:
Form:
powder
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
8.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
7 mmHg ( 20 °C)
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
bp
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Osmium tetroxide (OsO4) is a heavy tetrahedral, symmetrical molecule composed of osmium, a third-row transition metal. Osmium tetroxide is both a dye, and a non-coagulant fixative agent in electron microscopy primarily used for the examination of biological tissue components in the histopathology laboratory. Specimens are postfixed with osmium testroxide to ensure preservation of the lipids.
Application
Osmium tetroxide has been used as a fixative reagent for Brevibacterium mcbrellneri, and curcumin treated human lung cancer cell lines′ observation with a scanning electron microscope. It is also suitable as a fixative for ultrastructural analysis of Toxoplasma gondii′s skeletal muscle cells.
Biochem/physiol Actions
Osmium tetroxide chemically combines with lipids making them insoluble; only 7% of the lipids can be extracted after the fixation. Therefore, the cell membranes comprising phospholipids become black and electron-dense after fixation in osmium tetroxide. It is also used to fix small amount of fat maintained in sections during paraffin processing.
Other Notes
Due to the hazardous nature of osmium tetroxide, it is recommended to use an ampule opener when using this chemical.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4194947563375632
description
Sealed ampule.
description
ACS reagent, ≥98.0%
description
suitable for electron microscopy, 2% in H2O
description
suitable for electron microscopy, 4% in H2O
form
powder
form
crystalline
form
solution
form
solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
vapor pressure
7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
mp
39.5-41 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
mp
-
mp
-
vapor density
8.8 (vs air)
vapor density
8.8 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
bp
130 °C (lit.)
bp
130 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Osmium tetroxide
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Vorrei conoscere le dimensioni esatte dell'ampolla da 1 grammo
    1 answer
    1. This product is packaged in a 2 mL prescored borosilicate glass ampoule. The dimensions are as follows:
      Height - 7.5 cm / 2.95 in.
      Diameter - 1.2 cm / 0.47 in.