Przejdź do
P0111
Phenserine
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(−)-N-Phenylcarbamoyleseroline, 1,2,3,3a,8,8a-Hexahydro-1,3a,8-trimethyl-pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol phenylcarbamate (ester)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12N(C)CC[C@@]1(C)c3cc(OC(=O)Nc4ccccc4)ccc3N2C
InChI
1S/C20H23N3O2/c1-20-11-12-22(2)18(20)23(3)17-10-9-15(13-16(17)20)25-19(24)21-14-7-5-4-6-8-14/h4-10,13,18H,11-12H2,1-3H3,(H,21,24)/t18-,20+/m1/s1
InChI key
PBHFNBQPZCRWQP-QUCCMNQESA-N
Biochem/physiol Actions
(-)-Phenserine, a phenylcarbamate derivative, is a selective, non-competitive inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
(-)-Phenserine, a phenylcarbamate derivative, is a selective, non-competitive inhibitor of acetylcholinesterase (AChE). (-)-Phenserine produces rapid, potent, and long-lasting AChE inhibition, in vivo. It is significantly less toxic than (-)-physostigmine. (-)-Phenserine improves cognitive performance in both young learning-impaired and elderly rats. Reduced secretion of β-amyloid (Abeta) has been observed in cell lines exposed to (-)-phenserine, occurring through translational regulation of β-amyloid precursor protein (beta-APP) mRNA via a non-cholinergic mechanism. These in vitro findings appear to translate in vivo into animal models and humans.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Synthesis and Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B7283B0477000BP685
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)